60805
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm
Synonim(y):
Silica gel coated aluminum TLC sheets
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 sheets
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)