Kluczowe dokumenty
1.05721
Supelco
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 20 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Zastosowanie
  • Ciśnieniowa elektrochromatografia planarna pochodnych DNS aminokwasów w układach z żelem krzemionkowym i silanizowanym żelem krzemionkowym z dodatkiem kwasu mrówkowego do wodnej fazy ruchomej: W niniejszym badaniu zbadano selektywność separacji dansylowych (DNS) pochodnych aminokwasów przy użyciu ciśnieniowej elektrochromatografii planarnej (PPEC) na płytkach TLC z żelem krzemionkowym 60. Badania wykazały znaczne różnice w selektywności separacji między wysokosprawną chromatografią cienkowarstwową (HPTLC) a systemami PPEC, podkreślając efekty elektroforetyczne w systemie PPEC (Chomicki i Dzido, 2021).
  • Chromatografia cienkowarstwowa pochodnych aminokwasów DNS w układach z żelem krzemionkowym i płytkami z silanizowanego żelu krzemionkowego: W artykule przedstawiono badania selektywności rozdziału pochodnych DNS aminokwasów na płytkach TLC z żelem krzemionkowym 60. Badanie pokazuje wpływ różnych stężeń acetonitrylu w fazie ruchomej na wydajność separacji, zapewniając cenny wgląd w optymalizację technik analitycznych w badaniach biochemicznych (Chomicki i Dzido, 2022).
  • Oznaczanie leków blokujących receptory β w układach TLC z żelem krzemionkowym z fazą ruchomązawierającą środek powierzchniowo czynny: Badanie to analizuje retencję i separację leków blokujących receptory β na płytkach TLC z żelem krzemionkowym 60 przy użyciu faz ruchomych zawierających środki powierzchniowo czynne. Badanie ocenia wpływ stężenia środka powierzchniowo czynnego na właściwości kształtu strefy i zapewnia analizę ilościową wybranych substancji rozpuszczonych, podkreślając przyjazność metody dla środowiska ze względu na niskie zużycie propanolu (Traczuk i Polak, 2022).
Powiązanie
Zastępuje: 5721-7; 5721
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 210 - 270 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Badania chromatograficzne:
test barwny
wartości hRf
- bleu vif organol, test barwny, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test barwny, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 52 - 67
liczba rozdziału (test barwny, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rozwiązywanie problemów z chromatografią cienkowarstwową: Ten artykuł zawiera szczegółowe porady i wskazówki dotyczące TLC, które należy wziąć pod uwagę podczas wykonywania różnych etapów tej techniki.