99570
Silica gel on TLC plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix
Synonim(y):
Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Organic Polymer
opakowanie
pkg of 25 plates
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?