60763
Silica gel on TLC plates
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonim(y):
Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
jakość
with fluorescent indicator 254 nm
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 plates
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
5 cm × 10 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 10 cm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
a. Aquagel - pory są wypełnione wodą
b. Xerogel - w procesie parowania faza wodna w porach jest usuwana
c. Aerożel - rozpuszczalnik usuwany przez ekstrakcję nadkrytyczną
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)