60778
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, with fluorescent indicator 254 nm
Synonim(y):
TLC cards Silica gel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
jakość
with fluorescent indicator 254 nm
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
same as 1.05554 (manufactured at Merck KGaA, Darmstadt, Germany)
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is widely used as layer material for TLC. Plaster of Paris is generally used as binding agent to hold silica gel firmly to the TLC plates. Silica gel is applied as sorbent to the aluminium foils.
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?