56524
Silica gel on TLC Al foils
with fluorescence indicator 254 nm
Synonim(y):
Aluminiowe arkusze TLC pokryte żelem krzemionkowym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
8.0-12.0 μm
wielkość porów
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Wyjątkowa zwilżalność (nawet w przypadku 100% wodnych odczynników do wizualizacji)
- Łatwe i precyzyjne cięcie (brak łuszczenia się krzemionki)
- Doskonała wydajność separacji i powtarzalność z partii na partię
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)