Merck
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
klasa czystości
technical grade
technical (grade)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
≥480 m2/g , approx.
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
230-400 mesh
40-63 μm
wielkość porów
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silica gel may be used as a stationary phase material for thin layer chromatography technique used to monitor the synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum′s acids using samarium diiodide-water (SmI2-H2O).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
Powiązane treści
Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa (LPLC) działa przy niskim ciśnieniu, wykorzystując pompę do wprowadzania fazy ruchomej na kolumnę.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa (LPLC) działa przy niskim ciśnieniu, wykorzystując pompę do wprowadzania fazy ruchomej na kolumnę.