Kluczowe dokumenty
381276
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
Synonim(y):
Silica, fumed, Silica, Silicic anhydride, Silicon dioxide, Silicon dioxide amorphous
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Silica, 99.8%
klasa czystości
standard
Poziom jakości
Próba
99.8%
Formularz
powder
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
175-225 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
0.011 μm
wielkość porów
60 Å mean pore size
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
a. Quartz: = 1143K
b. Tridymite: 1143 - 1743K
c. Cristobalite: = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
One of the more traditional photovoltaic devices, single crystalline silicon solar cells were invented more than 50 years ago, currently make up 94% of the market. Single crystalline silicon solar cells operate on the principle of p-n junctions formed by joining p-type and n-type semiconductors.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
381276-100G | 4061831960969 |
381276-500G | 4061838513236 |