Kluczowe dokumenty
83340
Sand, white quartz
purum p.a., powder
Synonim(y):
Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Formularz
powder
strata
≤0.3% loss on ignition, 900 °C
wielkość cząstki
>230 mesh
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?