Kluczowe dokumenty
31624
Silicon dioxide
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Synonim(y):
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
granular
Poziom jakości
jakość
acid washed and calcined, Analytical Reagent
zanieczyszczenia
≤0.01% in HCL soluble iron (Fe)
≤0.2% soluble in HCl
strata
≤0.10% loss on ignition, 900 °C
granulacja
0.1-0.3 mm, coeff var ≥96%
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?