Kluczowe dokumenty
CLNSAND4
Supelco
Clean Sand #4
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for EPA 1633
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC CLNSAND-4-100
Matryca
soil
Zastosowanie
PFAS testing
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Inne uwagi
Wartości analitów różnią się w zależności od partii. Niektóre partie mogą nie zawierać wszystkich analitów.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)