Kluczowe dokumenty
563919
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium trichloride, Aluminum(III) chloride, Trichloroaluminum
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Do przygotowania opłacalnego ciekłego elektrolitu jonowego do wysokowydajnych akumulatorów jonowo-glinowych.
- Do wytwarzania zmodyfikowanej trójwarstwowej fotoanody SnO2 dla ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem. Prowadzi to do tłumienia rekombinacji elektronów i pięciokrotnego zwiększenia wydajności.
- Jako prekursor do syntezy nanokryształów perowskitu CsPbCl3 dla jasnych białych diod elektroluminescencyjnych. Poprawia wydajność kwantową fotoluminescencji.
Cechy i korzyści
- Wysoka czystość z analizą metali śladowych (=< 15 ppm) sprawia, że nadaje się do baterii.
- Wysoka rozpuszczalność w wodzie
- Stabilność w warunkach pracy akumulatora
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Powiązane treści
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.