Merck
206911
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride
reagent grade, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38120507
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
98%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Aluminum chloride participates in the amination of exo-2-chloronorbornane to afford 2-azabicyclo[3.2.1]octane, small amounts of the 3-isomer and exo-2-aminonorbornane. It has been reported to promote the Friedel-Crafts acylation of 4-tert-butylbenzoyl chloride with mesitylene.
Zastosowanie
Aluminum chloride has been employed for the estimation of total contents of flavonoids in a freeze-dried extract isolated from Issopus officinalis. It has been employed for the synthesis of the following compounds:
  • 3′-methyl-5′,6′,7′,7a′-tetrahydro-4′H-spiro(cyclohexane-1,1′-isobenzofuran)
  • trans-methyl 2-(cyclohex-1-enyl)cyclohexyl ketone
  • 1,1,3-trimethyl-1,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran
  • 1-((2R*,4aS*,8aR*)-2-methyldecahydronaphthalen-4ayl)ethanone
Aluminum chloride may be used as catalyst for the Friedel-Crafts polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide. It may be employed as catalyst for Fries rearrangement of phenyl isobutyrate at 140°C to afford a mixture of 2-hydroxy- and 4-hydroxy-isobutyrophenone.
It may be used to catalyze:
  • Degradation of polystyrene to benzene.
  • Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons.
  • Colorimetric microassay of hydroperoxides.
Cechy i korzyści
Współredukcja w fazie gazowej z innymi halogenkami metali za pomocą wodoru skutkuje drobno rozdrobnionymi intermetalikami o zastosowaniach jako materiały strukturalne lub związki o użytecznych właściwościach termoelektrycznych, magnetycznych i odporności na utlenianie. Azotek glinu może być syntetyzowany z pierwiastków z dodatkiem AlCl3 w celu ułatwienia krystalizacji.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Carbonization of pitches-IV: Carbonization of polycyclic aromatic hydrocarbons under the presence of aluminum chloride catalyst.
Mochida I, et al.
Carbon, 13(2), 135-139 (1975)
Aliphatic C-H activation with aluminium trichloride-acetyl chloride: expanding the scope of the Baddeley reaction for the functionalisation of saturated hydrocarbons.
Lyall CL, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11(9), 1468-1475 (2013)
Catalytic degradation of polystyrene in the presence of aluminum chloride catalyst.
Nanbu H, et al.
Polymer Degradation and Stability, 19(1), 61-76 (1987)
The obtaining of an antioxidant product based on Issopus officinalis freeze: Dried extract.
Emanuel V, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 5(10), 2078-2085 (2011)
A colorimetric microdetermination of peroxide values utilizing aluminum chloride as the catalyst.
Asakawa T and Matsushita S.
Lipids, 15(11), 965-967 (1980)