Merck
449598
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium trichloride, Aluminum trichloride, Trichloroaluminum
About This Item
Wzór liniowy:
AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38120507
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: slightly soluble(lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Chlorek glinu jest białym krystalicznym ciałem stałym słabo rozpuszczalnym w benzenie. Jego kwasowość Lewisa i reaktywność chemiczna sprawiają, że jest obiecującym kandydatem do katalizowania różnych reakcji w ogniwach paliwowych, ogniwach słonecznych i bateriach, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i wydajności.
Zastosowanie
Można stosować chlorek glinu:
  • Do przygotowania ciekłego elektrolitu jonowego w temperaturze pokojowej w celu wytworzenia wysokowydajnej baterii al-grafenowej.
  • Jako składnik elektrolitu do akumulatorów aluminiowo-jonowych.
  • Jako prekursor do przygotowania nanokompozytowego katalizatora do elektrochemicznej reakcji Friedela-Crafta.
Cechy i korzyści
Współredukcja w fazie gazowej z innymi halogenkami metali za pomocą wodoru skutkuje drobno rozdrobnionymi intermetalikami o zastosowaniach jako materiały strukturalne lub związki o użytecznych właściwościach termoelektrycznych, magnetycznych i odporności na utlenianie. Azotek glinu może być syntetyzowany z pierwiastków z dodatkiem AlCl3 w celu ułatwienia krystalizacji.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Al-Cd Alloy Formation by Aluminum Underpotential Deposition from AlCl3+NaCl Melts on Cadmium Substrate
Niko Jovicevic, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 44(1), 106-114 (2013)
Challenges in the electrochemical coating of high-strength steel screws by aluminum in an acidic ionic liquid composed of 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and AlCl3
Sherif Zein El Abedin and Endres F
Journal of Solid State Electrochemistry, 17(4), 1127-1132 (2013)
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Dharmalingam Prakash et al.
Neuromolecular medicine, 15(1), 192-208 (2013-01-15)
Aluminum (Al) is an environmental neurotoxin that affects cerebral functions and causes health complications. However, the role of Al in arbitrating glia homeostasis and pathophysiology remains obscure. Astrocyte, microglia activation (reactive gliosis), and associated inflammatory events play a decisive role
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.
Produkty
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
449598-30G
449598-5G4061832323343
449598-6X25G
449598-25G4061832323336