Kluczowe dokumenty
1.01084
Aluminium chloride hexahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Aluminium chloride hexahydrate, hydrochloric acid aluminium salt hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
opis
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
solid
siła działania
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C
gęstość
2.40 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1