Key Documents
229393
Aluminum chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
crystalline
skład
Degree of hydration, 6-7
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3
Klucz InChI
CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Precursor to synthesize high surface area alumina aerogels by sol-gel processing method.
- Catalyst for Friedel-Crafts alkylation of indoles.
- Dopant to synthesize Al-doped ZnO thin films by ultrasonic spray pyrolysis.
- Starting material to synthesize Boehmite nanoparticles with controlledmorphology.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?