Merck
249882
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride solution
1.0 M in nitrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
stężenie
0.95-1.10 M (EDTA titration)
1.0 M in nitrobenzene
gęstość
1.249 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acceleration of the Diels-Alder reaction by aluminum chloride.
Yates P and Eaton P.
Journal of the American Chemical Society, 82(16), 4426-4437 (1960)
Amination of< i> exo</i>-2-chloronorbornane and norbornane with trichloramine-aluminum chloride.
Kovacic P, et al.
Tetrahedron, 26(2), 529-538 (1970)
Zhiliang Huang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(11), 1810-1814 (2013-02-08)
AlCl(3) promoted Friedel-Crafts acylation between 4-tert-butylbenzoyl chloride and mesitylene was investigated. The donor-acceptor complex was observed as the major species. Kinetic investigation demonstrated that the reaction was first-order on the donor-acceptor complex and zero-order on ArH, suggesting that the donor-acceptor
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Dharmalingam Prakash et al.
Neuromolecular medicine, 15(1), 192-208 (2013-01-15)
Aluminum (Al) is an environmental neurotoxin that affects cerebral functions and causes health complications. However, the role of Al in arbitrating glia homeostasis and pathophysiology remains obscure. Astrocyte, microglia activation (reactive gliosis), and associated inflammatory events play a decisive role