Kluczowe dokumenty
769460
Aluminum hydroxide hydrate
powder, <45 μm
Synonim(y):
Hydrat wodorotlenku glinu(III)
About This Item
Wzór liniowy:
Al(OH)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.00 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
<45 μm
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
ciąg SMILES
O.O[Al](O)O
InChI
1S/Al.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
Klucz InChI
SMYKVLBUSSNXMV-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Hydrat wodorotlenku glinu, znany również jako trihydrat tlenku glinu (ATH). Jest on wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach, służąc jako adsorbent, emulgator, wymieniacz jonowy i katalizator.
Zastosowanie
Można stosować hydrat wodorotlenku glinu:
- Do wytwarzania anod Zn do akumulatorów wodnych. Pomaga tworzyć hybrydową warstwę ochronną, tworząc elektrodę wolną od dendrytów.
- Do przygotowania kompozytów zmniejszających palność. Dodatek ATH doprowadził do znacznego zmniejszenia wydzielania ciepła i dymu, a także zmniejszenia wytwarzania szkodliwych związków lotnych podczas spalania asfaltu.
- Wytwarzanie materiału powłokowego na separatory baterii litowo-jonowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Expanding performance limit of lithium-ion batteries simply by mixing Al(OH)3 powder with LiCoO2
Lee, H., et al.
Journal of Power Sources, 176(1), 359-362 (2008)
Synthesis and Characterization of Al(OH)3, Al2O3 Nanoparticles and Polymeric Nanocomposites
Goudarzi, M., et al.
Journal of Cluster Science, 27(1), 25-38 (2016)
Synthesis and Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 for Lithium Battery Applications
Ganguli, B., et al.
Journal of Electronic Materials, 43(4), 1062-1070 (2014)
New flame-retardant composite separators based on metal hydroxides
for lithium-ion batteries
for lithium-ion batteries
Yeon, D., et al.
Electrochimica Acta, 157, 282-289 (2015)