Merck
NIST742
Alumina
NIST® SRM® 742, reference point
Synonim(y):
Aluminum oxide, Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
2040 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 742 is provided in powder form and is packaged in units of 10 grams.
SRM 742_cert
SRM 742_SDS
Zastosowanie
SRM to kalcynowany tlenek glinu alfa o czystości 99,9% +, dobrze nadający się do zamierzonego zastosowania.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide(Al2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)