Kluczowe dokumenty
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Synonim(y):
AL603820
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 007-107-50
rozmiar
30 × 100 mm
grubość
7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)