Kluczowe dokumenty
Z309478
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FF1L/3US
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 2
producent / nazwa handlowa
Quickfit FF 1L/3US
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)