Z281255
Laboratory brushes
Test tube, L 9 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
9 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
Opis ogólny
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281255-1PAK | 4061826668474 |