Z281352
Laboratory brushes
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281352-1PAK | 4061826668535 |