Z281271
Laboratory brushes
Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA OTM-45
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
11 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 5 in.
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281271-1PAK | 4061826668498 |