Kluczowe dokumenty
Z281336
Laboratory brushes
Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
13 in.
brush diam. × L
2 1/4 in. × 6 in.
Opis ogólny
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z281336-1PAK4061833569078