Kluczowe dokumenty
Z281263
Laboratory brushes
Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
10 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 4 in.
Opis ogólny
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)