Kluczowe dokumenty
BAF170680000
4607 obrotowa szczotka do butelek i bidonów
pack of 1 ea
Synonim(y):
szczotka do butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17068-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Używaj tej szczotki do czyszczenia wszelkiego rodzaju głębokich naczyń. Dobrze sprawdza się w kuchniach restauracyjnych, laboratoriach z kolbami okrągłodennymi, warsztatach naprawczych, wszelkich obiektach wymagających zręczności i niewielkich rozmiarów głowicy czyszczącej.
Średnica drewnianej głowicy: 1,7025 cala x .8915 cala, a włosie: 1,578 cala x 0,74 cala.
  • Główka szczotki obraca się, docierając do skomplikowanych zakrętów i narożników
  • Naturalne włosie osadzone w drewnie nie rysuje czyszczonej powierzchni
  • Główka pasuje do każdego pojemnika o średnicy szyjki 24 mm (1 cal) lub większej.
  • Sięga do głębokich naczyń dzięki drewnianemu uchwytowi o długości 33 cm (13 cali)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6