Kluczowe dokumenty
Z503967
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 2 1/2 in. × 6 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
dł. całkowita
13 in.
brush diam. × L
2 1/2 in. × 6 in.
Opis ogólny
Durable black nylon filament brushes with tufted ends have white, textured-grip, molded PP handles. Brushes will not scratch or mar equipment, absorb moisture, chemicals, or oils.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6