Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4 ea
Długość
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Opis ogólny
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281360-1PAK | 4061833352595 |