Kluczowe dokumenty
Z225509
Flask brush
Black nylon
About This Item
Kod UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6