Kluczowe dokumenty
Z308838
Quickfit® conical flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FE250/3
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FE250/3
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)