Kluczowe dokumenty
Z308668
Quickfit® conical flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
FE25/1
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Połączenie
joint: ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FE25/1
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)