Kluczowe dokumenty
Z308706
Quickfit® conical flasks
joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
FE50/2
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Połączenie
joint: ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FE50/2
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308706-1EA4061832830384
Z308706-5EA4061826686935