Kluczowe dokumenty
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 90328
Wys. × śr.
60 mm × 45 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)