Merck
Zlewki laboratoryjne
Szklana zlewka Pyrex® o pojemności 250 ml z podziałką
Zlewki to popularne szkło laboratoryjne o płaskim dnie i otwartej górze. Są one najczęściej używane w laboratoriach chemicznych, biologicznych, klinicznych i przemysłowych do mieszania, mieszania i przechowywania roztworów, a także innych próbek.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Zlewki szklane
Szkło jest najczęściej stosowanym materiałem do produkcji zlewek laboratoryjnych. Zlewki szklane są zazwyczaj wykonane ze szkła borokrzemowego, co zapewnia im dobrą odporność na szok termiczny, umożliwiając im wytrzymanie znacznie wyższych temperatur w porównaniu do ich plastikowych odpowiedników. Te przezroczyste cylindryczne pojemniki pozwalają badaczom na łatwą obserwację zawartości, dzięki czemu idealnie nadają się do monitorowania reakcji i zmian zachodzących podczas eksperymentów. Są one dostępne w różnych kształtach i rozmiarach: wysokie i niskie, z wylewką lub bez, ze skalą lub bez.
Zlewki Duran®
Te autoklawowalne zlewki Duran® są wykonane ze szkła borokrzemowego 3.
Zlewki Pyrex®
Zlewki Pyrex® są produkowane tak, aby zapewnić równowagę między odpornością na szok termiczny a wytrzymałością mechaniczną. Zlewki mają podziałkę i są wykonane ze szkła borokrzemianowego typu 1, klasy A o niskiej rozszerzalności.
Zlewki szklane marki®
Zlewki te są dostępne w wersji niskiej lub wysokiej, wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 DIN EN ISO 3819 i są wyposażone w podziałkę i dziobek.
Zlewki plastikowe
Zlewki plastikowe są wykonane z różnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak polistyren, polipropylen, polimetylopenten, polimetylopenten (PMP), perfluoroalkoksyalkany (PFA), polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), etylen tetrafluoroetylen (ETFE), politetrafluoroetylen (PTFE) i inne. Ich lekkość i łatwość obsługi sprawia, że nadają się do różnych zadań laboratoryjnych. Mogą również przechowywać gorące płyny, ale nie powinny być używane z otwartym ogniem, silnymi kwasami lub rozpuszczalnikami.
Zlewki marki®
Zlewki marki®, wykonane z polipropylenu, ETFE lub PFA, są dostępne jako zlewki z podziałką z kiełkami i/lub uchwytami z podziałką.
Zlewki polipropylenowe firmy Corning®
Zlewki są sterylne i wyposażone w pokrywkę.
Zlewki Azlon
Zlewki Azlon, wykonane z polimetylopentenu lub polipropylenu, to zlewki z podziałką dostępne jako zlewki niskie, prostokątne lub stożkowe.
Zlewki Nalgene®
Zlewki Naglene® są wykonane z PFA, półprzezroczystego polipropylenu lub przezroczystego polimetylopentenu.
Zlewki z płaszczem
Zlewki z płaszczem (znane również jako zlewki z kontrolą temperatury), wykonane ze szkła borokrzemianowego i wyposażone w zintegrowany płaszcz, są przeznaczone do utrzymywania próbek w stałej temperaturze poprzez cyrkulację cieczy chłodzącej lub grzewczej przez płaszcz. Są one wykorzystywane w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, w szczególności w reakcjach chemicznych i biologicznych, takich jak trawienie enzymatyczne, miareczkowanie i syntetyczne reakcje organiczne.
Zlewki jednorazowe
Zlewki jednorazowe są znane ze swojej odporności na silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne i powszechnie stosowane odczynniki laboratoryjne. Wykonane są z polipropylenu, posiadają podziałkę i nadają się do sterylizacji w autoklawie.