Merck
Materiały eksploatacyjne do hodowli komórkowych
Oferujemy różnorodne materiały eksploatacyjne do hodowli komórkowych, które w szczególności zaspokajają potrzeby naukowców pracujących z zastosowaniami hodowli komórkowych, takimi jak proliferacja komórek 3D, hodowla komórek i tkanek, konserwacja i przechowywanie komórek, wizualizacja komórek, hodowla komórek w zwiększonej skali oraz inżynieria komórek macierzystych i tkanek.  
Przegląd sekcji
POPULARNE KATEGORIE
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Kolby, płytki i szalki do hodowli komórkowych
Kolby, płytki i szalki do hodowli komórkowych są specjalnie zaprojektowane do wzrostu i rozmnażania komórek drobnoustrojów, owadów lub ssaków. Oferujemy szklane i plastikowe kolby hodowlane do hodowli wytrząsarkowych, kolby do hodowli tkankowych komórek adherentnych i zawiesinowych, kolby bioreaktorowe do produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i białek, płytki Petriego i szalki hodowlane do mikrobiologii i mikroskopii żywych i utrwalonych komórek, kolby wirnikowe jednorazowego i wielokrotnego użytku do hodowli komórek zawiesinowych oraz płytki do hodowli komórkowych do optymalizacji wzrostu i obróbki od wiodących dostawców, w tym Millicell®,  Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® i Greiner Bio-One.
Przepuszczalne nośniki i wkładki
Podpory i wkładki przepuszczalne do hodowli komórkowych są wyposażone w membrany, które umożliwiają łatwy dostęp zarówno do apikalnej, jak i basolateralnej strony komórek, tworząc środowisko hodowli komórkowej, które bardziej przypomina stan in vivo .
  • Wkładki Millicell® są przeznaczone do wspomagania wzrostu i różnicowania linii komórek nabłonkowych i śródbłonkowych. Stojące wkładki Millicell® promują doskonały wzrost komórek w badaniach komórkowych. Wiszące wkładki Millicell® umożliwiają łatwe wyjmowanie w celu podawania pożywki, zmiany i analizy jednowarstwowej i mogą być używane do współhodowli i testów przepuszczalności.
  • Corning® Transwell inserts and plates feature membranes that are transparent when wet.
  • Corning® wkładki Netwell® mają dno z siatki poliestrowej przymocowane do polistyrenowego pierścienia lub obudowy do hodowli małych narządów, wycinków tkanek lub eksplantatów
  • Corning® Snapwell™ supports are modified Transwell inserts for transport and electrophysiological studies.
  • Wkładki BRAND® charakteryzują się doskonałymi właściwościami optycznymi i obejmują standardowy model do hodowli, badań wydzielania i testów chemotaksji oraz specjalistyczny model do zautomatyzowanego in vitro przygotowania ludzkich tkanek.
Matryce zewnątrzkomórkowe do hodowli komórek 3D
.Posiadamy szeroką gamę trójwymiarowych systemów hodowli komórkowych, w tym MaxGel™ ludzką macierz zewnątrzkomórkową (ECM), HydroMatrix™ syntetyczny peptyd i mysią ECM, do wspomagania hodowli komórek macierzystych i innych komórek. Produkty te zapewniają trójwymiarowe środowisko, w którym komórki są w stanie lepiej naśladować swoje odpowiedniki in vivo .
  • HydroMatrix™ to syntetyczne nanowłókniste rusztowanie peptydowe, które samoorganizuje się i promuje wzrost i migrację komórek i wykazano, że wspiera proliferację wielu typów komórek, w tym nerwowych komórek macierzystych, neuronów, gleju, astrocytów, fibroblastów i keratynocytów.
  • MaxGel™&ludzki ECM zawiera składniki macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolageny, lamininę, fibronektynę, tenascynę, elastynę, proteoglikany i glikozaminoglikany. MaxGel™ ECM promuje wzrost i migrację komórek i wykazano, że wspiera proliferację wielu typów komórek, w tym neuronalnych komórek macierzystych, neuronów, gleju, astrocytów, fibroblastów, hepatocytów i keratynocytów.
  • The HyStem®. platforma do hodowli komórek macierzystych oferuje kontrolę nad inkorporacją czynnika wzrostu, inkorporacją czynnika wiążącego, inkorporacją białka ECM i sztywnością hydrożelu. HyStem® rusztowanie hydrożelowe. ściśle naśladuje bogate, naturalne środowisko macierzy zewnątrzkomórkowej, wraz z kwasem hialuronowym i włóknami kolagenowymi, oferując jednocześnie elastyczność w dostosowywaniu za pomocą odpowiednich czynników wzrostu, czynników przywiązania i białek.
  • TrueGel3D zachowuje żywotność komórek i replikuje natywne środowisko komórkowe podobne do tego w tkankach. Technologia ta zapewnia mechaniczne i biochemiczne wskazówki do badania zarówno morfologicznych, jak i fizjologicznych właściwości komórek w środowisku 3D.
Pipety serologiczne
Pipety serologiczne są powszechnie stosowane w serologii i hodowli komórkowej do odmierzania i dozowania mililitrowych ilości cieczy. Dostępne w wersji szklanej lub plastikowej, zazwyczaj posiadają podziałkę do dokładnego pomiaru poziomu menisku i są dostępne w wersji sterylnej do aseptycznych procedur hodowli komórkowych. Dostępne są opcje z bawełnianą zatyczką zapobiegającą przepełnieniu i zanieczyszczeniu. Do pipetowania lepkich cieczy i zawiesin dostępne są pipety z dużymi końcówkami.
Podnośniki i rozrzutniki komórek
Podnośniki komórek to urządzenia z długimi uchwytami i pochylonymi głowicami używane do pobierania komórek z kolb i naczyń do hodowli komórkowych, dostępne w różnych długościach i wersjach. Rozsiewacze komórek są przeznaczone do rozprowadzania kultur i mediów na powierzchni płytek agarowych.
Urządzenia mikroprzepływowe do hodowli komórkowych
Urządzenia mikroprzepływowe do hodowli komórkowych, w tym chipy 3D i technologie organ-on-a-chip, umożliwiają badanie małej liczby komórek w środowisku 3D. Ich zastosowanie pozwala na implementację gradientów chemicznych, ciągły przepływ świeżych mediów, testowanie z wysoką przepustowością i bezpośrednie połączenie z instrumentami analitycznymi. Ponieważ urządzenia mikroprzepływowe wymagają niewielkich objętości mediów hodowlanych i małych ilości komórek, technologie te obniżają koszty i umożliwiają prowadzenie badań, gdy źródło komórek jest ograniczone.
Powiązane zasoby
  • Article: Corning
    Szklane i plastikowe naczynia laboratoryjne marki Corning®, membrany filtracyjne, materiały do hodowli komórkowych i sprzęt do nauk przyrodniczych.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.