Filtry próżniowe Stericup®
Urządzenia do filtracji Stericup® od dziesięcioleci są najbardziej zaufanymi systemami do filtracji mediów i buforów. Nowa generacja urządzeń do filtracji próżniowej Stericup® Quick Release posiada ergonomiczną konstrukcję, która optymalizuje użyteczność i usprawnia proces filtracji, jednocześnie chroniąc niezbędne kultury komórkowe dzięki renomowanej wydajności membran Millipore®.
Umysły naukowców Millipore® nie poprzestają na najbardziej niezawodnej sterylnej filtracji na świecie. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój skłoniło nas do zaprojektowania niezawodnego sterylnego urządzenia filtrującego, które pomaga laboratoriom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Filtry Stericup® E i Steritop® E zapewniają tę samą niezawodną sterylną filtrację, którą hodowcy komórek na całym świecie wybierają od dziesięcioleci - ale mocuje się je bezpośrednio do komercyjnych butelek na pożywki, eliminując plastikowy lejek filtracyjny, aby zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych nawet o 48%.
Zobacz naszą ofertę produktów lub poproś o informacje poniżej.
POPULARNE KATEGORIE
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Stericup® & Steritop® Jednostki filtrujące
Sterylne urządzenia filtracyjne Stericup® i Steritop® wykorzystują niezawodne, wysokowydajne membrany do optymalnej sterylnej filtracji odczynników laboratoryjnych, buforów i mediów. Urządzenia te łączą doskonałe szybkości przepływu i przepustowość z niskim niespecyficznym wiązaniem i stabilną konstrukcją bez końcówek.
- Jednostki filtrujące Stericup® łączą jednostkę filtrującą z kolbą odbiorczą i nasadką do przetwarzania i przechowywania./li>
- Butelkowe zespoły filtrujące Steritop® mogą być stosowane na butelkach z otworem 33 mm lub 45 mm<
- Butelki i zakrętki z zamknięciem typu Click Seal są dostępne w butelkach o pojemności 250 ml, 500 ml i 1000 ml
Pracuj z łatwością i filtruj z pewnością dzięki systemom filtracji Stericup® i Steritop®. Wyświetl wszystkie produkty.
Zastosowania
Systemy Stericup® i Steritop® zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia pienienia i denaturacji białek przy jednoczesnej maksymalizacji przepływu i mogą być stosowane do sterylnej filtracji próżniowej roztworów wodnych, takich jak pożywki do hodowli tkankowych i płyny biologiczne.
- Podłoża do hodowli tkankowych +/- dodatki
- Bufory
- Roztwory biologiczne
Membrany chemiczne dopasowane do zastosowania
Wydajność sterylnej filtracji zależy od jakości membrany filtracyjnej. Filtry Stericup® i Steritop® są dostępne z wyborem membran Millipore®, które wyznaczają standardy branżowe dla ich właściwości specyficznych dla danego zastosowania.
- Najszybszy przepływ i niski poziom wiązania białek w roztworach wodnych dzięki membranom Millipore Express® i Express® Plus z polieterosulfonu (PES)
- Szeroka kompatybilność chemiczna i bardzo niskie wiązanie białek z polifluorkiem winylidenu (PVDF)
Rozmiar porów membrany
Rozmiar porów odnosi się do zdolności filtra do filtrowania cząstek o określonej wielkości. Filtry Stericup® i Steritop® można wybierać według wielkości porów, aby spełnić określone potrzeby.
- 0,1 µm: eliminacja mykoplazmy
- 0,22 µm: filtracja sterylizująca
- 0.45 µm: klarowanie
Objętości procesowe i magazynowe
Objętości procesowe są oparte na pojemności lejka dla jednostek filtrujących Steritop® lub kombinacji pojemności lejka i pasującej pojemności butelki odbiorczej dla jednostek filtrujących Stericup®. Urządzenia filtrujące Stericup® i Steritop® mogą być używane do przetwarzania i przechowywania objętości od 150 ml do 1 l.
- 150 mL
- 250 mL
- 500 mL
- 1000 mL
Rysunek 1.System szybkiego uwalniania filtra Stericup®.
Stericup® Quick Release Filtration Systems Design
- Lej filtrujący Quick Release odłącza się od butelki odbiorczej za pomocą zaledwie ćwierć obrotu, zmniejszając prawdopodobieństwo rozlania płynu.Quick Release lejek filtra odłącza się od butelki ze zbiornikiem za pomocą zaledwie ćwierć obrotu - zmniejszając prawdopodobieństwo rozlania i ułatwiając manipulację na stole lub pod maską.
- Pogrubiona identyfikacja produktu na lejku filtra Steritop® wyraźnie wyświetla charakterystykę membrany, w tym skład i rozmiar porów, umożliwiając szybki wybór produktu odpowiedniego do danego zastosowania.
- Zatrzask uszczelniający jest kołnierzowy i zmodyfikowany, aby umożliwić pewny chwyt w mokrych lub suchych warunkach - a dotykowy ogranicznik potwierdza bezpieczne zamknięcie. Mniej zmartwień o możliwość rozlania lub zanieczyszczenia wysterylizowanej zawartości.
- Szroniona, duża powierzchnia do pisania na butelce odbiorczej i jaśniejszy kolor nasadki ułatwiają wyraźne etykietowanie w celu poprawy czytelności i zmniejszenia nieczytelnych rozmazań.
Dodatkowa wygoda
- Nakrętka z zamknięciem typu Click Seal spoczywa z boku, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia.
- Butelki odbiorcze można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce do przechowywania.
Filtry Stericup® zapewniają szybki przepływ przy niskiej retencji białek
Wydajność filtracji zależy od wydajności membrany. Nasze membrany Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ i Fluoropore™ wyznaczają branżowe standardy jakości. W połączeniu z ergonomicznymi ulepszeniami konstrukcji Quick Release, sterylne systemy filtracyjne Stericup® i Steritop® są idealne dla Twoich potrzeb filtracyjnych. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o cechach jakościowych naszych urządzeń filtrujących Quick Release.
Filtry Stericup® i Steritop® E zużywają mniej plastiku i opakowań
Nasi inżynierowie znaleźli projekt urządzenia, które zachowuje wyjątkową filtrację Stericup® jednocześnie zapewniając laboratorium sposób na znaczne zmniejszenie zużycia jednorazowych tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych. Niezależnie od tego, czy celem jest uzyskanie certyfikatu ekologicznego laboratorium, czy po prostu zmniejszenie śladu środowiskowego, zarówno filtry Stericup® E, jak i Steritop® E zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezproblemową hodowlę komórek, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko na wiele sposobów.
Urządzenia Stericup® E stawiają sterylną filtrację na głowie - dosłownie. Wyeliminowaliśmy potrzebę stosowania plastikowego lejka wlewowego, tworząc sposób mocowania standardowych butelek z mediami lub szklanych naczyń bezpośrednio na jednostce filtrującej. Wystarczy odwrócić zespół filtra/butelki odbiorczej Stericup® E i nakręcić na butelkę zawierającą pożywkę lub bufor. Odwrócić zespół, podłączyć do próżni i obserwować sterylną filtrację. Urządzenie Steritop® E pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej plastiku, umożliwiając przymocowanie filtra do własnej kompatybilnej butelki odbiorczej wielokrotnego użytku przed nakręceniem na butelkę zawierającą niefiltrowane pożywki.
Filtry Stericup® E i Steritop® E zapewniają znaczną redukcję odpadów, pomagając laboratoriom osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju:
- Do 26% redukcji odpadów plastikowych w przypadku urządzeń Stericup® E i do 48% redukcji odpadów plastikowych w przypadku filtrów Steritop® E w porównaniu z tradycyjnymi filtrami plastikowymi
- Ponieważ urządzenia są mniejsze, opakowanie jest zmniejszone nawet o 48% w przypadku filtrów Stericup® E i o 69% w przypadku urządzeń Steritop® E