Suplementy do hodowli komórkowych
Suplementy do hodowli komórkowych umożliwiają laboratoriom dostosowanie i rozszerzenie składu pożywek do określonych zastosowań w hodowli komórkowej, takich jak produkcja białek, produkcja hybrydoma, zastosowania komórek CHO (jajnika chomika chińskiego), inne procesy robocze bez surowicy i inne. Zebrane tutaj suplementy przetestowane pod kątem hodowli komórkowej i hodowli komórek owadzich zostały poddane testom pod kątem przydatności w systemach hodowli komórkowej. Testy te eliminują konieczność przeprowadzania przez laboratoria badań przesiewowych tych suplementów przed ich użyciem w hodowli komórkowej.
Czytaj więcej o:
Aminokwasy, antybiotyki i inne suplementy do hodowli komórkowych
Suplementy ITS
Formuły pożywek do hodowli komórkowych bez surowicy i z obniżoną zawartością surowicy często wymagają suplementacji czynnikami normalnie obecnymi w surowicy, które są wymagane do zdrowego wzrostu kultury. Odczynnik ITS jest stosowany jako podstawowy suplement, gdy celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie stosowania płodowej surowicy bydlęcej (FBS) w pożywkach hodowlanych, gdy pożywki hodowlane muszą być wolne od pochodzenia zwierzęcego lub w celu dostosowania składników odżywczych i ich stężeń do określonych zastosowań w hodowli komórkowej. Nazwa ITS pochodzi od składników odżywczych insuliny, transferyny i selenu. Warianty tego koktajlu odżywczego obejmują SITE (selen, insulina, transferyna, etanoloamina).) oraz ulepszone preparaty, które mogą również zawierać kwas linolowy, kwas oleinowy, i/lub albumina surowicy bydlęcej (BSA).
Funkcje biologiczne kluczowych składników ITS i jego wariantów są następujące:
- Insulina jest hormonem polipeptydowym, który promuje komórkowy wychwyt glukozy i aminokwasów
- Transferryna jest białkiem transportującym żelazo. Niezbędny pierwiastek śladowy, żelazo może być toksyczne w wolnej postaci. Aby uzupełnić komórki w hodowli, żelazo jest dostarczane w postaci związanej z transferyną.
- Selen/selenit sodu jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym normalnie obecnym w surowicy.
- Etanoloamina jest kwasem tłuszczowym, który znacząco przyczynia się do proliferacji komórek hybrydoma. Jest on często dodawany do suplementów w celu optymalizacji pożywek do hodowli hybrydoma.
- Pirogronian sodu zapewnia dodatkowe źródło węgla dla niektórych systemów hodowli.
Hybridoma Reagents
Tradycyjne metody produkcji przeciwciał monoklonalnych opierały się na wykorzystaniu pożywki uzupełnionej surowicą pochodzenia zwierzęcego. Gdy przeciwciała te są wykorzystywane do badań lub zastosowań diagnostycznych in vitro, obecność surowicy nie stanowi istotnego problemu regulacyjnego, a wysiłki zmierzające do opracowania pożywek niezawierających surowicy koncentrowały się głównie na redukcji kosztów. Ponieważ przeciwciała są coraz częściej stosowane jako bioterapeutyki, wzrosło zapotrzebowanie na pożywki i odczynniki, które zapewniają solidną hodowlę hybrydoma bez użycia surowic i innych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Nasze suplementy Hybri-Max™ są testowane pod kątem optymalnej wydajności w hodowli hybrydoma. Te i inne suplementy przeznaczone dla hybrydoma wspierają solidną hodowlę w laboratoriach przeciwciał monoklonalnych.
Aminokwasy, antybiotyki i inne suplementy do hodowli komórkowych
Nasze suplementy aminokwasowe przetestowane pod kątem hodowli komórkowych obejmują zarówno odczynniki poliaminowe, jak i pojedyncze aminokwasy, które umożliwiają niestandardowe wzbogacanie formuł pożywek do hodowli komórkowych. Nasze kompletne rozwiązania w zakresie suplementów do hodowli obejmują cholesterol, laktoferynę, kwas linolowy, glukagon, cyklodekstryna, ekstrakty drożdżowe, przeciwutleniacze, witaminy, antybiotyki i inne.