Hormony
Hodowane komórki wymagają dostarczania składników odżywczych do wzrostu i różnicowania. Podłoże do hodowli komórek ssaków zawiera równowagę pH, soli, węglowodany, aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe, lipidy, czynniki wzrostu, hormony, pierwiastki śladowe i serum. Hormony promują wzrost komórek i mogą działać w sposób specyficzny dla danego typu komórek. Niektóre komórki wymagają suplementów hormonalnych do wzrostu w hodowli in vitro.
Czytaj więcej o:
Suplementy hormonalne do hodowli komórkowych
.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Cell Culture Grade Hormone Supplements
- Hormon deksametazon jest stosowany w hodowli komórkowej do badania apoptozy, szlaków sygnałowych komórek, różnicowania komórek i ekspresji genów.
- Erytropoetyna promuje proliferację, różnicowanie i przeżycie progenitorów erytroidalnych.
- β-Estradiol hormon jest używany do badania różnicowania i transformacji komórek. β-Estradiol był stosowany do hodowli komórek nowotworowych sutka i oocytów.
- Glukagon jest hormonem peptydowym, który jest stosowany jako suplement w niektórych hodowlach i modelach zwierzęcych, takich jak pomiar odpowiedzi glukagonu u myszy.
- Hydrokortyzon może być stosowany w hodowlach komórek adherentnych nabłonka i śródbłonka.
- Insulina jest hormonem peptydowym, który jest stosowany jako czynnik wzrostu w wielu systemach hodowli komórek ssaków.
- Progesteron był stosowany jako hormon stymulujący wzrost w hodowli komórek nabłonkowych.
- Prostaglandyna E1 i prostaglandyna E2 są hormonami lipidowymi, które są wykorzystywane w niektórych zastosowaniach hodowli komórek ssaków.
- 3,3′,5′-trijodo-L-tyronina (T3) i jej prekursor tyroksyna (T4) hormony są wytwarzane przez tarczycę i są używane jako suplementy w niektórych zastosowaniach hodowli komórkowej.