Merck
Węglowodany do badań
Obraz sprzętu laboratoryjnego używanego w badaniach biochemicznych węglowodanów, w tym monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów i polisacharydów.
Węglowodany odgrywają istotną rolę w biochemii organizmów żywych, służąc jako kluczowe składniki odżywcze i podstawowe źródła energii. Znane również jako sacharydy, węglowodany można podzielić na cztery grupy w oparciu o ich strukturę i rozmiar:
  • Monosacharydy, takie jak glukoza, fruktoza i fukoza, są pojedynczymi cząsteczkami cukru.
  • Disacharydy, jak laktoza i sacharoza, powstają poprzez połączenie dwóch cukrów prostych.
  • Oligosacharydy, składające się z 3-9 monosacharydów, są ważnymi składnikami błon komórkowych i odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji komórkowej.
  • Polisacharydy, składające się z ponad 9 monosacharydów, obejmują skrobia, dekstran, oraz celuloza, które służą jako rezerwy energetyczne w roślinach i zwierzętach.
  • Lipopolisacharydy to polisacharydy występujące głównie w bakteriach Gram-ujemnych. Są one zwykle wykorzystywane w badaniach nad odpowiedzią immunologiczną, opracowywaniu leków/szczepionek, modelowaniu sepsy i terapii metabolicznej, autoimmunologicznej i przeciwnowotworowej.
Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości węglowodanów do metabolomiki, glikobiologii/glikomiki, mikrobiomu i badań żywieniowych. Niezależnie od tego, czy badasz biochemię chorób, opracowujesz nowe leki, badasz mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, czy prowadzisz inne badania, które wymagają niezawodnych i czystych węglowodanów, nasze produkty są idealnym wyborem, aby zaspokoić Twoje potrzeby badawcze.
Węglowodany w hodowli komórkowej
Węglowodany odgrywają istotną rolę w dostarczaniu energii do komórek, co czyni je niezbędnym składnikiem pożywek do hodowli komórkowych. Glukoza i galaktoza są najczęściej stosowanymi cukrami w pożywkach do hodowli komórkowych, ale maltoza i fruktoza również mogą dostarczać energii. Pirogronian jest kolejnym ważnym źródłem energii zawartym w niektórych formułach pożywek. Co więcej, nasze produkty są szeroko stosowane jako suplementy w pożywkach do hodowli komórkowych i są niezbędnym budulcem do syntezy glikanów i glikokoniugatów.
Węglowodany w glikobiologii
Glikobiolodzy wykorzystują węglowodany do badania rozpoznawania komórek, sygnalizacji i magazynowania energii. Węglowodany są również wykorzystywane do analizy glikoprotein, które odgrywają ważną rolę w wielu systemach biologicznych. Wykorzystując węglowodany w swoich badaniach, naukowcy mogą uzyskać wgląd w złożony świat glikobiologii i przyczynić się do rozwoju nauk medycznych.
Węglowodany w metabolomice
Metabolomika bada małe cząsteczki generowane przez procesy metaboliczne, w tym węglowodany. Badanie węglowodanów przy użyciu technik takich jak LC-MS i NMR może zapewnić wgląd w zaburzenia metabolizmu węglowodanów w chorobach takich jak cukrzyca, hipoglikemia i zespół metaboliczny. Zrozumienie tego może pomóc w opracowaniu nowych terapii powiązanych schorzeń.
Węglowodany w badaniach mikrobiomu
Węglowodany są niezbędne dla mikroflory jelitowej, która odgrywa istotną rolę w różnych procesach biologicznych. Badacze mikrobiomu wykorzystują techniki metagenomiki i metatranskryptomiki do badania metabolizmu węglowodanów, ujawniając, w jaki sposób dieta wpływa na skład mikrobiomu i jego wpływ na zdrowie człowieka. Prebiotyki, pochodzące z węglowodanów, promują wzrost pożytecznych bakterii jelitowych i mają kluczowe znaczenie dla zdrowego jelita.
Węglowodany w badaniach nad odżywianiem
Węglowodany służą jako główne źródło paliwa zarówno dla mózgu, jak i mięśni, a także są integralną częścią różnych innych ważnych procesów biologicznych, takich jak sygnalizacja komórkowa i funkcje odpornościowe. Badania żywieniowe badają wpływ węglowodanów na wyniki zdrowotne, takie jak masa ciała i ryzyko cukrzycy. Badania analizują proste i złożone węglowodany, zalecenia dotyczące dziennego spożycia, indeks glikemiczny i tworzą interwencje dla różnych warunków zdrowotnych.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
  • Flyer: Biochemicals for Chemical & Industrial Production
    As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we give you full transparency into inventory and timelines. Choose from more than 300,000 high-quality, ready-to-use production materials in ton volumes.
  • Flyer: Biochemicals for Vaccine and Viral Therapy R&D
    Our consistently highquality reagents offer you the best immunity. Choose from an extensive range of buffers, surfactants, and carbohydrates in bench to bulk quantities to meet your exact needs and regulatory requirements.
  • Flyer: Biochemicals for Pharmaceutical Research
    As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we don’t just sell products, we produce and use them ourselves. Our scrupulous process monitoring, strict production controls, and superior verification data, mean that you can expect the highest purity every time.
  • Article: Lipopolysaccharides
    Lipopolisacharyd (LPS) jest głównym składnikiem bakterii Gram-ujemnych, ważnym dla badań mikrobiologicznych.
  • Article: Dextran and Related Polysaccharides
    Learn about C6H10O6 or dextran formation, classes and naming. Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, which have a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.