Techniki pierwotnej hodowli komórek
Przegląd komórek pierwotnych
Komórki pierwotne to komórki ssaków, które są pobierane bezpośrednio z żywych tkanek ludzkich lub zwierzęcych. Różnią się one od komórek macierzystych tym, że komórki pierwotne niebędące komórkami macierzystymi są zazwyczaj terminalnie zróżnicowane i dlatego są uważane za ściśle reprezentatywne dla tkanek, z których zostały wyizolowane, szczególnie w przypadku, gdy cechy biologii nowotworów mogą sprawić, że linie komórek nowotworowych będą mniej przewidywalnymi modelami normalnych systemów lub patologii nienowotworowych. Typowe fenotypy komórek pierwotnych obejmują nabłonek, śródbłonek, keratynocyty, melanocyty, fibroblasty, osteoblasty, miocyty i hepatocyty.
Powiązane artykuły techniczne
- Przegląd komórek pierwotnych i mediów wykorzystywanych w hodowlach biomedycznych podkreśla różnice w stosunku do linii komórkowych.
- Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
- System PromoCell Primary Cancer Culture System umożliwia selektywną izolację złośliwych komórek nowotworowych z komórek zrębu związanych z guzem w ksenogramach pochodzących od pacjentów (modele PDX) i próbkach guza.
- Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- Pierwotne ludzkie miocyty serca wyizolowane z prawidłowej tkanki komory dorosłego serca oraz zoptymalizowane pożywki dla miocytów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywek i stosowania produktu.
- Zobacz wszystkie (40)
Powiązane protokoły
- Protokół hodowli ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC). Przechowywanie. Przygotowanie do hodowli. Przechowywać kriofiole w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po dostarczeniu.
- Ficoll 400® to niejonowy polimer o wysokiej hydrofilowości i rozpuszczalności w wodzie, odpowiedni do różnych zastosowań biologicznych.
- Generowanie fagocytarnych makrofagów M1 i M2 z ludzkich PBMC w ciągu 10 dni w pożywkach do hodowli komórkowych niezawierających surowicy i ksenonów. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.
- Protokoły różnicowania osteogenezy, adipogenezy i chondrogenezy oraz pożywki do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell na naszej stronie internetowej.
- Przechowywać fiolki krio w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po ich dostarczeniu.
- Zobacz wszystkie (80)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Czym różnią się komórki pierwotne od unieśmiertelnionych linii komórkowych
Podobnie jak linie komórkowe pochodzące z nowotworów lub unieśmiertelnione innymi metodami, komórki pierwotne ze źródeł ludzkich lub zwierzęcych stanowią metodę modelowania systemów biologicznych. Ponieważ są one zazwyczaj żywotne przez mniejszą liczbę podwojeń, komórki pierwotne są mniej podatne na utratę cech specyficznych dla tkanki, które mogą charakteryzować komórki hodowane przez długi czas i powtarzane pasaże in vitro. Komórki pierwotne mogą być udokumentowane cechami dawcy, w tym wiekiem, płcią i stanem chorobowym, w stosownych przypadkach, i dlatego mogą okazać się przydatnymi modelami do opracowania spersonalizowanych podejść medycznych.
Pozyskiwanie i hodowla komórek pierwotnych
Instytucje badawcze powiązane ze szpitalami mogą mieć dostęp do pierwotnych tkanek i komórek. Dostawcy komórek pierwotnych oferują partie komórek od indywidualnych dawców lub komórki zebrane od wielu dawców. Renomowani dostawcy lub protokoły pobierania od pacjentów powinny zawierać dokumentację wykazującą nadzór etyczny nad izolacją komórek od ludzkich dawców, a także walidację typu komórek. Komórki pierwotne różnią się od linii komórkowych ssaków tym, że są generalnie bardziej wybredne, wymagając dodatkowych składników odżywczych, szczególnie gdy są hodowane w pożywce o niskiej zawartości surowicy lub bez surowicy. Te dodatkowe, zdefiniowane składniki odżywcze obejmują cytokiny i czynniki wzrostu.