Strona głównaTechniki pierwotnej hodowli komórekProtokół hodowli ludzkich melanocytów naskórkowych (HEM)
Protokół hodowli ludzkich melanocytów naskórkowych (HEM)
I. Przechowywanie
A. Fiolki kriokonserwowane (104-05a, 104-05n)
Przechowywać fiolki kriokonserwowane w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po ich dostarczeniu.
*Podczas wyjmowania fiolek kriokonserwowanych ze zbiornika z ciekłym azotem należy nosić maseczkę ochronną i rękawiczki. Gwałtowna zmiana temperatury ze zbiornika do pomieszczenia może spowodować, że uwięziony w fiolkach ciekły azot pęknie i spowoduje obrażenia.
II. Przygotowanie do hodowli
- Upewnij się, że szafka bezpieczeństwa biologicznego klasy II, z laminarnym przepływem powietrza filtrowanym przez filtr HEPA, jest w odpowiednim stanie technicznym.
- Sterylizuj szafkę bezpieczeństwa biologicznego 70% alkoholem.
- Włącz dmuchawę szafki bezpieczeństwa biologicznego na 10 minut przed rozpoczęciem hodowli komórek.
- Upewnij się, że wszystkie pipety serologiczne, końcówki do pipet i roztwory odczynników są sterylne.
- Przestrzegaj standardowej techniki sterylizacji i zasad bezpieczeństwa:
a. Nie pipetować doustnie.
b. Podczas pracy z ludzkimi komórkami należy zawsze nosić rękawiczki i okulary ochronne, nawet jeśli wszystkie szczepy zostały przebadane na obecność wirusa HIV, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C.
c. Wszystkie prace związane z hodowlą komórek należy wykonywać w sterylnym pomieszczeniu.
III. Hodowla HEM
A. Przygotowanie kolb hodowlanych do hodowli HEM
- Wyjmij Melanocyte Growth Medium z lodówki. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Odmierzyć pipetą 15 ml pożywki do hodowli melanocytów* do kolby T-75.
*Zachować stosunek pożywki do powierzchni na poziomie 1 ml na 5 cm2.
Na przykład:
5 ml dla kolby T-25 lub szalki do hodowli tkanek o średnicy 60 mm.
15 ml dla kolby T-75 lub naczynia do hodowli tkanek o średnicy 100 mm.
B. Rozmrażanie i umieszczanie HEM
- Wyjmij kriokonserwowaną fiolkę HEM ze zbiornika do przechowywania ciekłego azotu, stosując odpowiednią ochronę oczu i rąk.
- Obróć korek fiolki o ćwierć obrotu, aby uwolnić ciekły azot, który może być uwięziony w gwintach, a następnie ponownie dokręć korek.
- Szybko rozmroź komórki, umieszczając dolną połowę fiolki w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i uważnie obserwuj fiolkę podczas procesu rozmrażania.
- Wyjmij fiolkę z łaźni wodnej, gdy w fiolce pozostanie tylko niewielka ilość lodu. Nie pozwól na całkowite rozmrożenie komórek.
- Odkaż zewnętrzną część fiolki 70% alkoholem w sterylnej komorze bezpieczeństwa biologicznego.
- Usuń ostrożnie korek fiolki. Nie dotykaj brzegu nakrętki ani fiolki rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Zawieś ponownie komórki w fiolce, delikatnie pipetując komórki 5 razy pipetą o pojemności 2 ml. Należy uważać, aby nie pipetować zbyt energicznie, aby nie spowodować pienienia.
- Wprowadź pipetą zawiesinę komórek (1 ml) z fiolki do kolby T-75 zawierającej 15 ml pożywki do wzrostu melanocytów.
- Zamknąć kolbę i delikatnie wstrząsnąć, aby równomiernie rozprowadzić komórki.
- Umieścić kolbę T-75 w 37°C, 5% CO2 w nawilżanym inkubatorze. Poluzuj korek, aby umożliwić wymianę gazową. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy zakłócać hodowli przez 24 godziny po inokulacji.
- Zmień na świeżą pożywkę do wzrostu melanocytów po 24 godzinach lub przez noc, aby usunąć wszystkie ślady DMSO.
- Zmieniaj pożywkę do wzrostu melanocytów co drugi dzień, aż komórki osiągną 60% konfluencji.
- Podwoić objętość pożywki do wzrostu melanocytów, gdy hodowla osiągnie 60% konfluencji lub w przypadku karmienia weekendowego.
- Podkulturuj komórki, gdy hodowla HEM osiągnie 80% konfluencji.
IV. Podhodowla HEM
A. Przygotowanie odczynników do podhodowli
- Wyjmij roztwór trypsyny-EDTA i inhibitor trypsyny z zamrażarki o temperaturze -20°C i rozmroź przez noc w lodówce.
- Upewnij się, że wszystkie odczynniki do podhodowli są rozmrożone. Delikatnie zawiruj każdą butelkę kilka razy, aby utworzyć jednorodne roztwory.
- Przechowuj wszystkie odczynniki do podhodowli w temperaturze 4 °C do wykorzystania w przyszłości.
- Odmierz roztwór trypsyny/EDTA i przechowuj niewykorzystaną część w temperaturze -20 °C, jeśli potrzebna jest tylko część trypsyny/EDTA
B. Przygotowanie kolby hodowlanej
- Wyjmij Melanocyte Growth Medium z lodówki. Odkazić butelkę 70% alkoholem w sterylnym pomieszczeniu.
- Odmierzyć pipetą 30 ml pożywki do hodowli melanocytów do kolby T-175 (do użycia w sekcji IV C, krok 15.)
C. Subkultura Hem
Trypsynować komórki w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewaj żadnych odczynników do 37°C.
- Usuń pożywkę z kolb hodowlanych przez aspirację.
- Umyj monowarstwę komórek za pomocą HBSS i usuń roztwór przez aspirację.
- Nanieś pipetą 5 ml roztworu trypsyny/EDTA do kolby T-75. Delikatnie potrząśnij kolbą, aby upewnić się, że roztwór pokrywa wszystkie komórki.
- Natychmiast usuń 4 ml roztworu.
- Zamknij szczelnie kolbę i monitoruj postęp trypsynizacji w temperaturze pokojowej pod odwróconym mikroskopem. Zaokrąglenie komórek zajmuje zwykle około 2 do 4 minut. Komórki mogą nie stać się całkowicie okrągłe podczas trypsynizacji, a niektóre komórki mogą zachować pewne procesy, nawet jeśli zostaną oderwane od powierzchni hodowli.
- Uwolnij zaokrąglone komórki z powierzchni hodowli, uderzając bokiem kolby o dłoń, aż większość komórek zostanie odłączona.
- Nanieś pipetą 5 ml roztworu inhibitora trypsyny do kolby, aby zahamować dalszą aktywność tryptyczną.
- Przenieść zawiesinę komórek z kolby do sterylnej stożkowej probówki o pojemności 50 ml.
- Przepłucz kolbę dodatkowymi 5 ml roztworu inhibitora trypsyny i przenieś roztwór do tej samej probówki stożkowej.
- Zbadaj kolbę T-75 pod mikroskopem. Jeśli w kolbie pozostało 20% komórek, powtórz kroki 2-9.
- Wiruj probówkę stożkową z prędkością 220 x g przez 5 minut, aby osuszyć komórki.
- Odessaj supernatant z probówki bez naruszania osadu komórek.
- Przesuń końcówkę stożkowej probówki palcem, aby poluzować osad komórek.
- Zawieś ponownie komórki w 5 ml pożywki do wzrostu melanocytów , delikatnie pipetując komórki, aby rozbić grudki.
- Przelicz komórki za pomocą hemocytometru lub licznika komórek. Zaszczepić 10 000 komórek na cm2 dla szybkiego wzrostu lub 6 000 komórek na cm2 dla regularnych subkultur.