Sprzęt do liczenia komórek
Dokładne, powtarzalne zliczanie hodowanych komórek lub komórek wyizolowanych z tkanek stałych jest niezbędne do monitorowania tempa proliferacji i zdrowia komórek, analizowania sukcesu transformacji lub immortalizacji oraz wysiewu w celu dalszego rozmnażania lub dalszych eksperymentów.
Tradycyjne metody ręczne, takie jak hemocytometria, które opierają się na zliczaniu wizualnym, mogą być odpowiednie w niektórych warunkach wysokiego ryzyka. Choć powszechnie dostępna, hemocytometria ma niską przepustowość; opiera się na dokładności technika w mieszaniu, pipetowaniu i obliczeniach; może wykorzystywać niebezpieczne biologicznie barwniki; i opiera się na ręcznej transkrypcji danych. Zautomatyzowane liczniki komórek stanowią bardziej wydajną alternatywę dla hemocytometrii, ale większość zautomatyzowanych liczników komórek wykorzystuje również technologię wizyjną do ekstrapolacji liczby z małych próbek i zazwyczaj wymaga barwników, dedykowanych odczynników lub obu.
Products
Ręczny automatyczny licznik komórek Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Ręczne metody liczenia są czasochłonne dla nowoczesnych laboratoriów badawczych, a wiele zautomatyzowanych liczników jest nieporęcznych i kosztownych, wykorzystuje wizualne liczenie małych próbek i wymaga specjalnych probówek i odczynników.
The Scepter™ 3.0 jest jedynym zautomatyzowanym licznikiem komórek, który jest przenośny i ręczny, a także jedynym urządzeniem, które zapewnia dokładność i spójność liczenia impedancji Coulter bezpośrednio w okapie hodowlanym. Podczas gdy inne zautomatyzowane liczniki zajmują miejsce na stole i opierają się na oprogramowaniu do rozpoznawania obiektów, ręcznym ustawianiu ostrości i ręcznie wypełnianych komorach załadunkowych, licznik komórek Scepter® 3.0 zapewnia prawdziwą automatyzację bez ryzyka błędu, który towarzyszy systemom opartym na wizji. Dzięki mikrofabrycznemu, precyzyjnie zaprojektowanemu czujnikowi mikroprzepływowemu, licznik komórek Scepter® 3.0 zlicza tysiące komórek na próbkę i wykonuje pracę związaną z oceną i obliczeniami, aby zapewnić dokładną, spójną liczbę komórek w czasie krótszym niż 30 sekund.
Ręczny automatyczny licznik komórek Scepter™ 3.0
Inżynieria Millipore® sprawiła, że licznik Scepter™ 3.0 jest łatwiejszy w użyciu dzięki ulepszeniom konstrukcyjnym:
- Bezprzewodowa transmisja danych z urządzenia do drukarki lub laboratoryjnej stacji roboczej
- Port USB umożliwiający łatwy, bezbłędny dostęp do danych i ich transfer
- Możliwość montażu w dowolnym miejscu w celu przechowywania i ładowania
- Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących zapewnia długotrwałe, niemęczące użytkowanie
- Większy, czytelniejszy wyświetlacz
Hemocytometr - ręczne urządzenie do liczenia komórek
Millicell® Hemocytometr jednorazowego użytku
Oryginalny hemocytometr został zaprojektowany do liczenia komórek krwi i tradycyjnie jest grubym szklanym szkiełkiem z komorą o precyzyjnej objętości i siatkowaną szklaną powierzchnią, która umożliwia mikroskopowe liczenie komórek na objętość płynu. Gdy trzeba policzyć próbki wysokiego ryzyka, jednorazowy hemocytometr chroni laboratorium, eliminując potrzebę czyszczenia i ponownego użycia delikatnych i potencjalnie niebezpiecznych szklanych hemocytometrów i szkiełek nakrywkowych. Jednorazowy hemocytometr Millicell® jest wykonany z plastiku optycznego klasy kwarcowej i działa tak samo jak znana komora zliczeniowa Neubauera. Wyeliminuj potrzebę obchodzenia się z szkiełkami nakrywkowymi i dezynfekcji sprzętu zliczającego, wyrzucając jednorazowe hemocytometry do odpadów biologicznych.
Zasoby dotyczące powiązanych produktów
Najważniejsze wydarzenia