Komórki macierzyste
![H9 human ES cells stained with alkaline phosphatase (AP) Obraz wydaje się przedstawiać zbiór fioletowo-różowych plam o nieregularnych kształtach na bladym tle.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/stem-cells/h9-human-es-cells/h9-human-es-cells.jpg)
Komórki macierzyste mają unikalną zdolność do samoodnawiania lub różnicowania się w różne typy komórek w odpowiedzi na odpowiednie sygnały. Właściwości te zapewniają komórkom macierzystym potężne możliwości naprawy, wymiany i regeneracji tkanek, dlatego też ludzkie komórki macierzyste są przedmiotem szczególnego zainteresowania w badaniach medycznych. Embrionalne komórki macierzyste mają zdolność różnicowania się w więcej typów komórek niż dorosłe komórki macierzyste. Różnicowanie jest wywoływane przez różne czynniki in vivo, z których niektóre mogą być replikowane w hodowlach komórek macierzystych in vitro. Natura komórek macierzystych wymaga stosowania specjalnych pożywek i odczynników do hodowli komórek macierzystych. Ponieważ nieoptymalne pożywki mogą zmienić potencjał różnicowania komórek macierzystych, ważne jest, aby wybrać odpowiednie pożywki i odczynniki zatwierdzone dla komórek macierzystych na początku procesu badawczego. Komórki macierzyste mogą być hodowane jak wszystkie inne linie komórkowe, pod warunkiem, że stosowane są odpowiednie pożywki, odczynniki i warunki kwalifikowane dla komórek macierzystych. Niektóre linie komórek macierzystych są nieśmiertelne i mogą być hodowane w laboratorium w nieskończoność, ale wiele z nich nie jest. Dlatego też niezwykle ważne jest rozważenie tych opcji przed rozpoczęciem hodowli komórek macierzystych.
Czytaj więcej o:
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Protokoły hodowli indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
Protokoły hodowli ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) krok po kroku, w tym rozmrażanie, ekspansja, zamrażanie i charakteryzowanie komórek ips.
- Induced Pluripotent Stem Cell Differentiation Protocols
We offer a large collection of cell culture media, supplements, bioactive small molecules, and growth factors used to control the cell fate of human iPSCs.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Protokoły hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych
Informacje na temat mezenchymy, w szczególności protokołów mezenchymalnych komórek macierzystych. Protokoły hodowli komórkowej krok po kroku do izolacji, ekspansji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
- Neural Stem Cell Culture Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Uzyskanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) z linii ludzkich nerwowych komórek macierzystych
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.
- ReNcell® Human Neural Progenitors: Renewable and Consistent Human Neural Stem Cell Lines that Differentiate into Functional Neurons
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
![Fluorescent ICC staining of mesenchymal stem cells Mezenchymalne komórki macierzyste barwione fluorescencyjnie do immunocytochemii](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/stem-cells/mesenchymal-stem-cell/mesenchymal-stem-cell.jpg)
Badania nad komórkami macierzystymi
Ostatnie postępy w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi wynikają z pojawienia się technologia edycji genomuCRISPR i bardziej zaawansowane techniki hodowli komórek 3D. Protokoły te, takie jak metody hodowli komórek organoidalnych, zapewniły bardziej przewidywalne modele komórkowe "choroba w naczyniu" in vitro. Połączenie naszego CRISPR, edytowanie genów ZFN i doświadczenie w zakresie komórek macierzystych, oferujemy obecnie nowe linie komórek macierzystych, zoptymalizowane media i innowacyjne zestawy dla wszystkich obszarów biologii komórek macierzystych, w tym indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC), neuronalnych, mezenchymalnych i krwiotwórczych komórek macierzystych.
Oprócz naszej szerokiej oferty gotowych do testów komórek macierzystych, pożywek do hodowli komórkowych bez surowicy i rozwiązań do hodowli 3D, oferujemy niestandardowe linie komórek macierzystych za pośrednictwem naszego łatwego w użyciu Cell Design Studio. Wybierz swojego ulubionego gospodarza lub linię iPSC i pozwól naszemu oddanemu zespołowi naukowców znokautować, zmodyfikować lub znokautować interesujący Cię gen.
Pluripotencjalne komórki macierzyste, w tym embrionalne komórki macierzyste (ES) i indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC), mają zdolność do tworzenia zróżnicowanego potomstwa reprezentatywnego dla wszystkich trzech warstw zarodkowych (ektodermy, endodermy i mezodermy). Zdolność do rozszerzania komórek pluripotencjalnych in vitro i poddawania ich bezpośredniemu różnicowaniu w celu wytworzenia określonych typów komórek ma kluczowe znaczenie dla rozwoju terapii opartych na komórkach w celu zastąpienia lub przywrócenia tkanki uszkodzonej przez chorobę lub uraz.
Oferujemy szeroką gamę narzędzi wspierających przepływ pracy iPS, w tym: zestawy do przeprogramowywania komórek iPS; pożywki i odczynniki do hodowli komórek iPS; narzędzia do charakteryzacji komórek iPS; oraz pożywki do różnicowania komórek iPS.
Pluripotentne komórki macierzyste
Z dumą oferujemy linie z Europejskiego Banku Indukowanych Pluripotencjalnych Komórek Macierzystych (EBiSC), aby zapewnić badaczom szerszy dostęp do prawie 800 linii ludzkich komórek iPS pochodzących od pacjentów do modelowania chorób. Portfolio to jest rozszerzeniem naszej współpracy z Public Health England jako dystrybutora portfolio European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC). Oferujemy kompletne rozwiązanie dla przepływu pracy iPSC, w tym nowe zestawy do przeprogramowywania, pożywki do hodowli iPSC oraz przeciwciała i zestawy do charakteryzacji komórek macierzystych.
Neuralne komórki macierzyste
Oferujemy szereg zastrzeżonych ludzkich linii neuralnych komórek macierzystych pochodzących z różnych źródeł, w tym iPSC, płodowych i embrionalnych komórek macierzystych. Wszystkie linie NSC są dostarczane ze zoptymalizowanymi pożywkami i odczynnikami niezawierającymi surowicy, aby zapewnić prawidłową ekspansję. Specjalistyczne pożywki dla NSC zapewniają odpowiednie różnicowanie, a my oferujemy narzędzia do dalszej charakterystyki NSC.
Mezenchymalne komórki macierzyste
Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to multipotencjalne dorosłe komórki macierzyste, które mają zdolność do wieloliniowego różnicowania, dając początek różnym fenotypom mezenchymalnym, takim jak osteoblasty (kości), adipocyty (tłuszcz) i chondrocyty (chrząstka). Ze względu na ich zdolność do samoodnawiania się przez długi czas i zdolność do różnicowania się w wyspecjalizowane komórki, wzrosło zainteresowanie biologią kultur MSC, w szczególności ich potencjałem terapeutycznym w przypadku różnych chorób. Nasza kompleksowa kolekcja narzędzi i technologii do hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych obejmuje niskoprzepustowe linie MSC z różnych tkanek, zoptymalizowane pożywki do ekspansji i różnicowania oraz szeroką gamę przeciwciał i barwników komórkowych związanych z MSC.
MEF Feeder Cells
Wiele protokołów hodowli embrionalnych komórek macierzystych (ES) opiera się na wykorzystaniu monowarstwy pierwotnych fibroblastów zarodkowych myszy (komórki MEF). Komórki MEF wydzielają do pożywki kilka ważnych czynników wzrostu, które pomagają utrzymać pluripotencję i zapewniają macierz komórkową, w której mogą rosnąć komórki ES. Myszowe komórki macierzyste EmbryoMax™ PMEF zapewniają badaczom wygodne rozwiązanie do hodowli komórek ES, eliminując potrzebę żmudnej izolacji i przygotowania komórek macierzystych.
Mouse Embryonic Stem Cell Culture
Transgeniczne modele myszy
Transgeniczne i nokautujące geny technologie są potężnymi narzędziami do badania funkcji genów. Dominująca metoda tworzenia myszy transgenicznych i nokautujących polega na wprowadzeniu genetycznie zmodyfikowanych embrionalnych komórek macierzystych do zarodków myszy we wczesnym stadium rozwoju za pomocą wstrzyknięcia do blastocysty lub technik agregacji. Metody te prowadzą do wytworzenia chimerycznego potomstwa, a modyfikacja genetyczna może być następnie przenoszona na kolejne pokolenia, jeśli komórki ES przyczyniają się do linii zarodkowej.
Oferujemy szeroką gamę narzędzi i technologii do hodowli mysich embrionalnych komórek macierzystych, w tym złoty standard ESGRO®/mLif, ESGRO® complete i ESGRO®-2i bez surowicy/pożywki bez paszy. Nasze portfolio obejmuje niezbędne pożywki dla zarodków myszy i komórki MEF do przechowywania, transferu i ekspansji zarodków myszy wykorzystywanych do tworzenia transgenicznych modeli myszy.
ESGRO Mouse LIF Supplement for Mouse ES Culture
Od ponad dekady naukowcy zajmujący się komórkami macierzystymi ufają, że ich kultury suplementowi ESGRO® mouse LIF w celu utrzymania pluripotencjalnego stanu mysich linii komórek ES. Złoty standard w hodowli niezróżnicowanych mysich komórek ES, ESGRO® mLIF:
- Stałe hamowanie różnicowania komórek ES
- Wygodny format, dostarczany w aktywnych jednostkach/mL
- Brak zmienności między partiami
- Elastyczność: obsługuje hodowlę komórek bez podajnika i opartą na podajniku
Podłoża i suplementy do hodowli komórek macierzystych bez surowicy
.Historycznie, płodowa surowica bydlęca (FBS) była suplementem z wyboru do hodowli komórek ssaków in vitro, w tym komórek macierzystych. Jednak ze względu na nieokreślony skład FBS, naukowcy przeszli na bardziej chemicznie zdefiniowane pożywki i suplementy bez surowicy i kseno do zastosowań w badaniach nad komórkami macierzystymi. Zalety pożywek bez surowicy obejmują:
- Stałość: Zdefiniowany skład pożywki zapewnia spójność każdej partii.
- Wydajność: Wysoka aktywność biologiczna składników zapewnia doskonałą wydajność.
- Traceability: Składniki wolne od składników pochodzenia zwierzęcego zapewniają globalną zgodność z przepisami.
- Dostępność: Stabilna podaż i cena.
Oferujemy gotowe do użycia opatentowane pożywki bez surowicy dla różnych typów komórek macierzystych, w tym ludzkich ES/iPS, neuronalnych (NSC), mezenchymalnych (MSC) i krwiotwórczych (HSC) komórek macierzystych. Pożywki te podlegają ścisłej kontroli jakości w celu zapewnienia wydajności i spójności.
Produkowane zgodnie z cGMP pożywki i cytokiny Stemline™ są zoptymalizowane pod kątem ekspansji i dojrzewania różnych typów dorosłych komórek macierzystych w środowiskach klinicznych i produkcyjnych. Produkty Stemline™ są
- produkowane zgodnie z GMP
- wolne od surowicy i ksenonów
- walidowane pod względem wydajności i testowane partiami
- walidowane pod względem spójności