Instrumenty do obrazowania komórek
Urządzenia do obrazowania komórek mogą być wykorzystywane do oceny, pomiaru, analizy i analizy stanu komórek i kultur komórkowych w różnych przepływach pracy. Cyfrowe urządzenia do obrazowania komórek wykorzystują algorytmy w celu zapewnienia obiektywnych pomiarów stanu komórek i hodowli komórkowych, eliminując błędy użytkownika i usprawniając procesy w celu zapewnienia większej spójności. Systemy obrazowania żywych komórek umożliwiają badanie żywych komórek za pomocą mikroskopii poklatkowej, zapewniając krytyczny wgląd w funkcjonowanie komórek i wieloparametrowe dane do badań podstawowych i odkrywania leków. Oferujemy efektywne kosztowo rozwiązania rozszerzające możliwości laboratorium w zakresie obrazowania żywych i cyfrowych komórek.
Millicell® DCI Digital Cell Imager
Monitoruj swoje hodowle komórkowe z łatwością dzięki Millicell® DCI Digital Cell Imager. Od konfluencji po liczbę i morfologię komórek, Millicell® DCI automatyzuje pomiary hodowli komórkowych, zapewniając szybszą i bardziej spójną hodowlę. Urządzenie to jest idealne dla naukowców i techników laboratoryjnych odpowiedzialnych za wzrost i utrzymanie kultur komórkowych do badań podstawowych, odkrywania leków i zastosowań bioprocesowych.
- Pomiary obiektywne
- Określanie płynności
- Oszacowana liczba komórek
- Pomiar hemocytometryczny lub w naczyniu<
- Hodowle komórek, sferoidów i organoidów
- Opcjonalna internetowa usługa w chmurze do przechowywania danych, archiwizacji danych i analizy trendów wzrostu
System obrazowania żywych komórek CellASIC® ONIX2
Przekształć swój mikroskop w system obrazowania żywych komórek dzięki systemowi CellASIC® ONIX2. Ten system mikroprzepływowy wykorzystuje wysokiej jakości, optycznie przejrzyste płytki mikroprzepływowe i intuicyjne oprogramowanie do integracji z szeroką gamą mikroskopów odwróconych, aby umożliwić ciągłą obserwację żywych komórek w dużym powiększeniu, gdy reagują one na swoje środowisko w czasie rzeczywistym.
- Dynamiczne obrazowanie żywych komórek
- Kompatybilność z dowolnym mikroskopem odwróconym
- Niewielkie rozmiary
- Przyjazna obsługa
- Automatycznie kontroluj natężenie przepływu, zmiany gazu i temperatury, gradienty stojące, dodawanie składników odżywczych/leków i zmiany mediów
- Optycznie przezroczyste płytki mikroprzepływowe umożliwiają obrazowanie żywych komórek w wielu zastosowaniach
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.