Odczynniki do hodowli komórkowych niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego
Odczynniki do hodowli komórkowych, które nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego, drastycznie zmniejszają zmienność wyników eksperymentów naukowych, zapewniając bardziej spójne wyniki. Odczynniki niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego, stanowiące bardziej etyczną i zrównoważoną opcję niż odczynniki do hodowli komórkowych zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego, umożliwiają również płynne przejście do badań, które zmierzają w kierunku nowych zastosowań klinicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych i produkcyjnych. Ze względu na brak składników zwierzęcych, odczynniki te wykazują niewielkie lub żadne różnice między partiami i nie podlegają ograniczeniom importowym. Nasze wysokiej jakości pożywki do hodowli komórkowych, suplementy, odczynniki i czynniki wzrostu nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego (ACF), nie są pochodzenia zwierzęcego (NAO) i nie zawierają surowicy. Odczynniki te zawierają niski poziom endotoksyn i są idealne do zastosowań takich jak hodowla komórek macierzystych, eksperymenty zapalne, hodowla komórek nowotworowych oraz opracowywanie przeciwciał i szczepionek.
Products
Powiązane artykuły
- Growth Factors and Cytokines for Cell Culture
Learn more about our growth factors and cytokines for cell culture research. Our growth factors and cytokines are of the highest quality, tested for bioactivity, and have low levels of endotoxins making them ideal for your cell culture research.
- HumanKine® Termostabilny bFGF
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) regulują szlaki rozwojowe i kształtowanie mezodermy/ektodermy we wczesnym rozwoju embrionalnym.
- Przewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych
Przewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych, w tym antybiotyków do hodowli komórek ssaków, hodowli komórek roślinnych i środków selekcji antybiotyków do hodowli komórkowych.
Podłoża bez pochodzenia zwierzęcego i bez surowicy
Badacze komórek macierzystych przeszli na podłoża i suplementy bez surowicy i kseno, aby zmniejszyć zmienność wynikającą z nieokreślonego składu płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Oferujemy pożywki dla komórek macierzystych bez surowicy dla różnych rodzajów komórek macierzystych, w tym ludzkich ES/iPS, neuronalnych (NSC), mezenchymalnych (MSC) i hematopoetycznych (HSC) komórek macierzystych. Te pożywki i suplementy są rygorystycznie testowane, zapewniając doskonałą wydajność i spójność w hodowli komórek macierzystych.
Odczynniki do dysocjacji komórek wolnych od zwierząt
Niektóre zastosowania hodowli komórkowych, takie jak testowanie toksyczności i skuteczności leków farmaceutycznych, wymagają wysokiej jakości odczynników do dysocjacji ACF podczas procesu eksperymentalnego. Nasze enzymy dysocjacyjne, stosowane z pożywkami bez surowicy (lub zawierającymi surowicę), pomagają zmaksymalizować wydajność zdrowych i funkcjonalnych komórek. Te gotowe do użycia rozwiązania umożliwiają delikatną dysocjację komórek, tkanek i guzów ze zwiększoną wydajnością umieszczania na płytkach.
Suplementy zdefiniowane chemicznie
Suplementy zdefiniowane chemicznie do hodowli komórkowych dostarczają składników odżywczych, które promują zdrowe wzrost kultur komórkowych bez ryzyka związanego z przypadkowymi czynnikami związanymi ze składnikami zwierzęcymi. Nasze chemicznie zdefiniowane suplementy, w tym hormony i albuminy, wykazują wysoką czystość i doskonałą rozpuszczalność. Suplementy te są również dostępne zarówno w postaci proszku, jak i roztworu.
Bezskładnikowe czynniki wzrostu i cytokiny
.Nasza kolekcja wysokiej czystości czynników wzrostu i cytokin dla biotechnologii i rozwoju farmaceutycznego obejmuje rekombinowane odczynniki ludzkie, mysie i szczurze o niskiej zawartości endotoksyny i bez składników pochodzenia zwierzęcego. Te czynniki wzrostu i cytokiny są wyrażane w E. coli lub w systemach ssaków. Czynniki wzrostu produkowane w komórkach HEK293 oferują również dodatkową korzyść w postaci autentycznych ludzkich wzorów glikozylacji i modyfikacji potranslacyjnych.
Podłoża do zamrażania komórek niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego
Podczas hodowli komórek w środowisku niezawierającym surowicy, istotne jest również utrzymanie warunków niezawierających surowicy podczas kriokonserwacji. Media do zamrażania komórek niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego lub DMSO mogą być stosowane do długoterminowego przechowywania komórek pierwotnych, komórek macierzystych i różnych ludzkich linii komórek nowotworowych.
Definiujemy procesy i produkty ACF i NAO jako:
- Animal Component-Free General: Produkty wolne od składników pochodzenia zwierzęcego nie zawierają żadnych surowców pierwotnych pochodzących bezpośrednio z tkanki bydlęcej lub innej tkanki zwierzęcej ani nie wykorzystują ich w procesie produkcyjnym.
- ACF Fermentation: Produkty zawierające surowce pierwotne, które są wytwarzane z wykorzystaniem procesów fermentacji i przy użyciu pożywki hodowlanej, która nie zawiera tkanek o wysokiej zakaźności (mózg, rdzeń kręgowy, oko itp.).
- Ogólne produkty niepochodzące od zwierząt: Produkty niepochodzące od zwierząt nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego na żadnym z etapów syntezy, które określają ostateczną strukturę chemiczną.
- NAO Fermentation: Produkty NAO nie zawierają materiałów pochodzenia zwierzęcego w bulionie fermentacyjnym.