Suplementy i odczynniki do hodowli komórkowych
Zapewnienie odpowiedniego wzrostu komórek zależy od wielu warunków hodowli, w tym prawidłowego składu pożywki dla danej linii komórkowej. Aby wspomóc wzrost komórek, pożywki podstawowe lub złożone mogą być rafinowane i wzbogacane suplementami, takimi jak aminokwasy, witaminy, lipidy, antybiotyki i surowica. Nasze suplementy i odczynniki do hodowli komórkowych są wspierane przez doskonałą obsługę klienta i zaangażowanie w jakość.
Chroń cenne zapasy linii komórkowych, wybierając odczynniki zaprojektowane do ochrony komórek podczas przechowywania w ultraniskich temperaturach. Nasz wybór DMSO został przetestowany pod kątem zastosowania, a gotowe do użycia pożywki do zamrażania komórek są dostępne w wersji bez DMSO i w zmiennych stężeniach DMSO.
Odczynniki do hodowli tkanek roślinnych, w tym środki żelujące, regulatory wzrostu roślin, auksyny, cytokininy i inne suplementy wspomagające wzrost i rozwój komórek i tkanek roślinnych w kulturze.
Enzymy takie jak trypsyna i kolagenaza są niezbędne do oderwania przylegających komórek i tkanek stałych do podhodowli i eksperymentów. Rekombinowana trypsyna, roztwory zawierające EDTA i roztwory nieenzymatyczne zapewniają stabilniejsze, łagodniejsze opcje dla szerszych zastosowań hodowlanych.
Albumina jest stosowana in vitro do wiązania, sekwestracji i stabilizacji szeregu ważnych małych cząsteczek i białek. Dostarczamy albuminy surowicy bydlęcej i ludzkiej oraz odczynniki białek transportowych do różnych zastosowań, w tym hodowli komórkowych, kwantyfikacji białek i badań związanych z przeciwciałami.
Wybrane hormony mają działanie stymulujące wzrost komórek. Niezbędne suplementy hormonalne do hodowli komórkowych obejmują deksametazon, erytropoetynę, β-estradiol, glukagon, hydrokortyzon, insulinę, progesteron, prostaglandynę E1 i E2.
Suplementy do hodowli komórkowych umożliwiają dostosowanie pożywek o określonych właściwościach do określonych zastosowań i potrzeb hodowli bez surowicy. Nasze suplementy do hodowli obejmują preparaty ITS, aminokwasy, witaminy, antybiotyki i odczynniki zakwalifikowane do hodowli hybrydoma i komórek owadzich.
Certyfikowane, kontrolowane pod względem jakości surowice do hodowli komórkowych obejmują FBS, inne surowice bydlęce, surowicę ludzką i surowice pochodzące od różnych gatunków zwierząt, rygorystycznie badane pod kątem zanieczyszczeń i testowane pod kątem wydajności w hodowli
.Surowica ludzka jest używana do hodowli ludzkich komórek i jest dostępna jako osoczopochodna surowica ludzka AB, skrzepnięta pełna krew surowica ludzka AB, preparaty inaktywowane termicznie i preparaty pozbawione dopełniacza.
FBS lub płodowa surowica bydlęca (zwana również FCS) jest jednym z najważniejszych suplementów do hodowli komórek ssaków. Wybierz gatunek FBS w oparciu o wymagania dokumentacyjne i specyfikę zastosowania.
Chociaż FBS jest najpopularniejszą odmianą surowicy stosowaną w hodowli komórkowej, surowica bydlęca dla dorosłych i noworodków oraz surowice innych gatunków są alternatywą dla suplementacji hodowli komórkowej.
Czynniki adhezyjne naśladujące macierz pozakomórkową (ECM) stanowią ważne wskazówki dla hodowanych komórek, które stymulują fizjologiczny wzrost i zachowanie. Szeroka gama biologicznych i syntetycznych polimerów może być wybrana w celu poprawy warunków hodowli komórek.
Mamy kompleksową ofertę aminokwasów o wysokiej czystości i pochodnych ważnych dla szlaków metabolomicznych i struktury białek dla Twoich potrzeb badawczych.
Oferujemy kompleksowe portfolio antybiotyków zapobiegających zanieczyszczeniu hodowli komórkowych przez patogeny lub inne linie komórkowe, do selekcji markerów genetycznych i badań biologii komórkowej.
Nasza szeroka oferta węglowodanów o wysokiej czystości jest szeroko stosowana jako suplementy do pożywek do hodowli komórkowych oraz jako elementy budulcowe w syntezie glikanów i glikokoniugatów.
Oferujemy szerokie portfolio witamin do badań nad funkcjonowaniem komórek, wzrostem komórek i regeneracją komórek w żywych organizmach oraz ich rolą w żywieniu, zdrowiu i chorobach.
Cytokiny i czynniki wzrostu są kluczowymi składnikami pożywek do hodowli komórkowych, szczególnie gdy wymagane są warunki wolne od surowicy i zwierząt lub zdefiniowane pożywki. Oferujemy setki oczyszczonych, rekombinowanych czynników wzrostu i cytokin do proliferacji, różnicowania, badań angiogenezy i nie tylko.