Czynniki przywiązania
Komórki ssaków rosną w złożonej mieszaninie polimerów zewnątrzkomórkowych i cząsteczek sygnalizacyjnych in vivo. Mieszanina ta nazywana jest macierzą zewnątrzkomórkową (ECM), a interakcje między nią a komórką mają kluczowe znaczenie dla procesów fizjologicznych, w tym wzrostu i różnicowania komórek, tworzenia cech morfologicznych i ruchliwości komórek. Niektóre komórki hodowane in vitro mają zdolność do łatwej ekspresji i wydzielania składników ECM, gdy są hodowane w szklanych lub polistyrenowych komorach hodowlanych. Inne typy komórek nie wytwarzają łatwo składników ECM i dlatego mogą być trudne w hodowli, gdy nie przylegają do powierzchni hodowli, ograniczając ich zdolność do modelowania predykcyjnego procesów fizjologicznych. Jednym z rozwiązań jest powlekanie naczyń hodowlanych składnikami ECM lub syntetycznymi polimerami, które w inny sposób naśladują interakcje między komórką a ECM. Składniki te są określane jako czynniki przywiązania i mogą być krytycznym elementem hodowli zdrowych i żywotnych komórek in vitro.
Niezbędne czynniki adhezyjne
Opracowano wiele naturalnych i syntetycznych czynników adhezyjnych do stosowania w hodowlach komórkowych. W niektórych przypadkach czynniki adhezyjne muszą być testowane empirycznie pod kątem przydatności do danych warunków hodowli komórkowej. Poniżej znajduje się lista typowych czynników wiążących do rozważenia przy optymalizacji warunków hodowli komórkowej.
|
|
|
Wybór czynników wiążących
Wiele z tych czynników wiążących pochodzi z różnych źródeł biologicznych i występuje w wielu izoformach. Niektóre czynniki wiążące są czysto syntetyczne, takie jak poli-L-lizyna. W niektórych zastosowaniach fragment peptydowy czynnika (takiego jak kolagen) może być użyteczną alternatywą dla białka o pełnej długości. Dla wygody w zastosowaniach związanych z hodowlą komórkową, wiele czynników adhezyjnych można nabyć w postaci płynnej, która ułatwia powlekanie naczyń hodowlanych; dla jeszcze większej wydajności, powierzchnie hodowlane wstępnie pokryte czynnikami adhezyjnymi oszczędzają czas i zwiększają powtarzalność.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Extracellular Matrix Proteins and Tools for Cell Culture Optimization
Białka macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak laminina, kolagen i fibronektyna, mogą być stosowane jako podłoża do mocowania komórek w hodowli komórkowej.
- Article: Fibronectin
Fibronektyna (FN) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu fibryli macierzy zewnątrzkomórkowej i interakcjach komórkowych.
- Protocol: Poly-L-Lysine Cell Attachment
Przyleganie komórek do stałych podłoży za pomocą poli-lizyny, która wzmacnia elektrostatyczne oddziaływanie między ujemnie naładowanymi jonami błony komórkowej a powierzchnią hodowli.
- Protocol: Laminin Coating for Cell Culture
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.