Ludzka surowica do hodowli komórkowych
Surowica to płyn, który pozostaje po usunięciu czynników krzepnięcia z osocza krwi. Surowica, będąca powszechnym suplementem w pożywkach do hodowli komórkowych, zapewnia komórkom mieszankę hormonów, czynników wzrostu i wiązania, środków buforujących i innych składników odżywczych. Niektóre badania wykazały, że ludzka surowica jest bardziej odpowiednia niż FBS do niektórych zastosowań w hodowli komórek ludzkich, takich jak badania inwazji komórek oraz tworzenia sferoidów. Nasza ludzka surowica do hodowli komórek jest testowana na obecność wirusów, bakterii, hemoglobiny i toksyn, a następnie seryjnie filtrowana w sterylnych warunkach.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
Discover our comprehensive portfolio of fetal bovine sera (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Learn about how global events affect FBS pricing.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Zapoznaj się z podstawami stosowania płodowej surowicy bydlęcej (lub cielęcej) do hodowli komórek oraz z tym, jak pozyskiwanie i przepisy wpływają na cenę surowic do testów komórkowych.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Produkty ludzkiej surowicy AB
Ludzka surowica AB dla dorosłych jest stosowana do hodowli ludzkich linii komórkowych, w tym ludzkich linii komórek macierzystych. Oferujemy zarówno produkty AB off-the-clot, jak i produkty z osocza AB. Ludzka surowica AB jest przygotowywana z krwi pełnej, która może naturalnie skrzepnąć, zwana surowicą OTC lub surowicą poza skrzepem. Ludzka surowica ze skrzepniętej krwi pełnej jest jednak stosowana najczęściej, ponieważ zawiera więcej czynników wzrostu dla wzrostu komórek.
Ludzka surowica AB może być również osoczopochodna lub przygotowana z krwi pełnej, która nie może krzepnąć. Po oddzieleniu osocza od krwi pełnej, jest ono traktowane wapniem w celu aktywacji kaskady krzepnięcia i odwirowywane w celu ekstrakcji surowicy. Ten preparat jest używany do testowania surowic pod kątem czynników wzrostu.
Oferujemy inaktywowaną termicznie ludzką surowicę AB zarówno z osocza, jak i skrzepniętej krwi pełnej. Surowica dorosłych zawiera dopełniacz, składnik surowic, który może być szkodliwy dla niektórych komórek lub mieć szkodliwy wpływ na dalsze testy immunologiczne. Inaktywacja termiczna surowicy inaktywuje dopełniacz, a surowica ta jest stosowana głównie podczas hodowli komórek krwiotwórczych lub podczas wykonywania testów immunologicznych, takich jak reakcje mieszanych limfocytów lub testy neutralizacji.
Surowica ludzka z osocza ubogopłytkowego
Surowica ludzka z osocza ubogopłytkowego (PPP) jest suplementem pożywki, który jest często stosowany w badaniach dotyczących wpływu lizatów płytek krwi na wzrost komórek, takich jak fibroblasty ludzkiej skóry i wzrost chondrocytów stawowych. Surowica ludzka PPP jest również stosowana podczas różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPS) do komórek śródbłonka mikronaczyniowego mózgu hiPS lub w testach oczyszczania płytkowego czynnika wzrostu (PDGF).
Zastosowania ludzkiej surowicy
Ludzka surowica od dawców z grupą krwi AB nie posiada przeciwciał specyficznych dla antygenów grup krwi A i B, dzięki czemu nadaje się do przeszczepów i terapii komórkowej. Inne zastosowania biotechniczne i biofarmaceutyczne obejmują inżynierię tkankową, ekspansję mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej lub mezenchymalnych komórek zrębowych z ludzkiego szpiku kostnego. Ponadto, surowica AB jest niezbędna do ekspansji komórek NK pochodzących z krwi obwodowej oraz do poprawy hodowli ludzkich wysepek przed przeszczepem.