Merck
Sera
Serum jest dodawane do butelki za pomocą zakraplacza
Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu i produkcji surowic do stosowania w hodowlach komórkowych, oferujemy wiele odmian FBS i innych surowic bydlęcych, kurzych, kozich, końskich, ludzkich, owczych, świńskich i króliczych produkowanych i testowanych do stosowania w hodowlach komórkowych.Każdy oferowany przez nas produkt surowicy jest testowany pod kątem skażenia wirusami i wydajności hodowli komórkowej, a także posiada certyfikat pochodzenia. 
FBS (płodowa surowica bydlęca) jest niezbędnym suplementem dla laboratoriów na całym świecie, które prowadzą hodowlę komórkową. Nasze portfele FBS Classic, FBS Premier i FBS Select pomagają w wyborze surowicy, biorąc pod uwagę atrybuty surowicy, które są ważne dla danego procesu. Klasyfikacje te uwzględniają potrzeby laboratoriów prowadzących ogólną hodowlę komórek; biomanufakturę i zastosowania wymagające rygorystycznych testów jakości; oraz hodowlę bardziej wyspecjalizowanych lub wymagających fenotypów komórek, aby umożliwić pewny wybór odpowiedniego FBS dla wydajności hodowli komórek, dokumentacji i potrzeb optymalizacji.
Zarządzamy i segregujemy nasze zapasy surowicy bydlęcej (FBS) dla dorosłych, noworodków i płodów według kraju i/lub regionu pochodzenia, aby spełnić amerykańskie i międzynarodowe normy i ograniczenia regulacyjne. Nasze produkty FBS są podzielone na kategorie pochodzące z USA i spoza USA, a także oferujemy surowice końskie i kozie pochodzące z USA ze stad dawców. Nasze FBS niepochodzące z USA są oznaczone jako partie i zarządzane jako zatwierdzone przez USDA lub kraj/region pochodzenia/ograniczonej sprzedaży, a także oferujemy testowanie i dopasowywanie partii dla wszystkich produktów FBS. Nasze surowice ludzkie są pozyskiwane i kompleksowo testowane w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa publicznego. Oprócz kompletnych rozwiązań w zakresie surowic, oferujemy produkty zastępujące surowicę dla optymalnego wzrostu kultur, które wymagają warunków bez surowicy.  
Przegląd działów
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Fetal Bovine Serum (FBS)
Nasze kategorie wyboru produktów FBS pomagają wybrać odpowiedni produkt FBS do ogólnych lub specyficznych potrzeb hodowli komórkowej, w oparciu o atrybuty istotne dla przebiegu pracy:
  • FBS Classic: Nasza najlepsza surowica płodowa bydlęca do ogólnych zastosowań w hodowli komórkowej
  • FBS Premier: W przypadku procesów hodowli, takich jak biomanufacturing, które wymagają rygorystycznych procedur testowania i uwalniania opartych na międzynarodowych standardach, produkty te muszą przejść rygorystyczne testy do 56 zdefiniowanych parametrów jakości uwalniania
  • FBS Select: Te produkty FBS spełniają standardy dostosowane do suplementacji komórek macierzystych, kardiomiocytów i komórek hodowanych w celu rozwoju immunoterapii - by wymienić tylko kilka wyspecjalizowanych fenotypów komórek.
Calf and adult Bovine Sera
Podobnie jak FBS, surowica cielęca noworodków zawiera czynniki wzrostu i składniki odżywcze, które mogą stanowić opłacalną alternatywę dla FBS w niektórych zastosowaniach hodowlanych. Dorosła surowica bydlęca jest również stosowana do uzupełniania pożywek hodowlanych w celu promowania wzrostu i proliferacji. Surowice te mogą być ekonomiczną opcją dla zastosowań, w których obecność przeciwciał i innych czynników immunologicznych w surowicach nie będzie miała wpływu na kultury.
Human Serum
Surowica ludzka jest niezbędna w zastosowaniach biomedycznych, które obejmują inżynierię tkankową, przeszczepy i rozwój terapii komórkowej. W przypadku niektórych zastosowań hodowli komórek ludzkich, ludzka surowica może być bardziej optymalnym wyborem niż FBS. Obejmują one badania inwazji komórek i metody obejmujące tworzenie sferoidów. Nasza ludzka surowica jest seryjnie sterylnie filtrowana i testowana pod kątem nieobecności HBsAg, wirusowego zapalenia wątroby typu A i HIV, a także innych istotnych bakterii, wirusów, toksyn i hemoglobiny. Wydajność biologiczna jest oceniana przy użyciu pożywki do hodowli komórkowych uzupełnionej surowicą przez siedem dni w celu zapewnienia przydatności do hodowli.
Sera z innych gatunków zwierząt
Poza surowicą bydlęcą, surowice z innych gatunków mogą być również stosowane jako bardziej opłacalne alternatywy do uzupełniania podstawowych pożywek do hodowli komórkowych lub do zastosowań wymagających surowic specyficznych dla gatunku. Surowice zwierzęce są podstawowymi odczynnikami w protokołach immunodetekcji, gdzie są wykorzystywane do blokowania niespecyficznego wiązania i zwiększania stosunku sygnału do szumu. Oferujemy surowice pochodzące od różnych gatunków, w tym koni, kóz, królików, owiec, świń, szczurów i myszy.